Läs mer
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane hemioxalate, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15464078
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15464078 500 mg 500mg
15454078 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15464078 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57634.ME
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1045709-32-7
Molekylformel C12H20N2O6
Molekylvikt (g/mol) 288.30
MDL-nummer MFCD16652332
InChI-nyckel RXBYDYSXIHJXNO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 54594442
LEDER OC(=O)C(O)=O.C1NCC11COC1.C1NCC11COC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane hemioxalate
Kvantitet 500 mg
IUPAC-namn bis(2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane); oxalic acid
Formel vikt 144.15
Procent renhet 96%