Läs mer
2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptanoxalat, 97 %
Produktkod. 15470339
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15470339 250 mg 250mg
15450339 1 g 1g
15460339 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15470339 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63578.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 1159599-99-1 | C7H11NO5 | 189,17 g/mol
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptanoxalat som används som mellanprodukt i farmaceutisk och kemisk syntes. Används även inom medicin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptanoxalat som används som mellanprodukt i farmaceutisk och kemisk syntes. Används även inom medicin.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1159599-99-1
Molekylformel C7H11NO5
Molekylvikt (g/mol) 189.17
MDL-nummer MFCD11976178
InChI-nyckel KOUVDKDABFOPIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane oxalate, 2-oxa-6-aza-spiro 3.3 heptane oxalic acid salt, 2-oxa-6-azaspiro 3,3 heptane oxalic acid salt, 2-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane xoxalate, 2-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane oxalic acid, 2-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane; oxalic acid, 2-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane ethanedioate, 2-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane oxalate 1:1, 2-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane, ethanedioate 1:1, acmc-2099rj
PubChem CID 53308464
LEDER OC(=O)C(O)=O.C1NCC11COC1
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
IUPAC-namn 2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptan;oxalsyra
Formel vikt 189.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.