Läs mer
2-oxa-6-azaspiro[3,4]oktan, 95 %
Produktkod. 15414038
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15414038 250 mg 250mg
15424038 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15414038 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57579.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
CAS: 220290-68-6 | C6H11NO | 113,16 g/mol
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]oktan är involverat i framställningen av azaspirocykel eller azetidinsubstituerade 4-anilinokinazolinderivat, som uppvisar hämmande aktiviteter för epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-Oxa-6-azaspiro[3.4]oktan är involverat i framställningen av azaspirocykel eller azetidinsubstituerade
4-anilinokinazolinderivat, som uppvisar hämmande effekter på epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR).
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, reduktionsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 220290-68-6
Molekylformel C6H11NO
Molekylvikt (g/mol) 113.16
MDL-nummer MFCD14586455
InChI-nyckel ZHAIMJRKJKQNQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxa-6-azaspiro 3.4 octane, 2-oxa-6-aza-spiro 3.4 octane, 2-oxa-6-azaspiro 3,4 octane, acmc-209fqv, 2-oxa-7-azaspiro 3.4 octane, 2-oxa-6-aza-spiro 3,4 octane, spiro pyrrolidine-3,3'-oxetane
PubChem CID 53438323
IUPAC-namn 2-oxa-7-azaspiro[3.4]oktan
LEDER C1CNCC12COC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane
Densitet 1.08
Kokpunkt 187°C
Flampunkt 63°C (145°F)
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 113.16
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.