Läs mer
2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonan hemioxalat, 97 %
Produktkod. 15404248
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15404248 250 mg 250mg
15414248 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15404248 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57834.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
CAS: 1429056-28-9 | C16H28N2O6 | 344,408 g/mol
Spiroformer av oxaziner kan användas som leukofärgämnen, genom att ofta uppvisa kromism - reversibelt utbyte mellan deras färglösa och färgade former. Spiroföreningar används som fotokrommaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Spiroformer av oxaziner kan användas som leukofärgämnen, genom att ofta uppvisa kromism - reversibelt växlande mellan deras färglösa och färgade former. Spiroföreningar används som fotokrommaterial.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1429056-28-9
Molekylformel C16H28N2O6
Molekylvikt (g/mol) 344.408
MDL-nummer MFCD11035888
InChI-nyckel WWVUFRRXXSVWBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxa-7-azaspiro 3.5 nonane oxalate 2:1, 2-oxa-7-azaspiro 3.5 nonane hemioxalate, bis 2-oxa-7-azaspiro 3.5 nonane ; oxalic acid, 2-oxa-7-azaspiro 3.5 nonan hemioxalate, 2-oxa-7-azaspiro 3,5 nonane hemioxalate, bis 2-oxa-7-azaspiro 3.5 nonane oxalate, 2-oxa-7-azaspiro 3.5 nonane hemi-oxalate
PubChem CID 71463619
IUPAC-namn 2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonan;oxalsyra
LEDER C1CNCCC12COC2.C1CNCCC12COC2.C(=O)(C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate
Smältpunkt 208°C
Färg Vitt till grått
Densitet 1.048 g/mL
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 172.2
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.