Läs mer
2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonan hemioxalat, TRC
Produktkod. 30416305
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30416305 100 mg
1 options
Produktkod. 30416305 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO752185100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane Hemioxalate
CAS 1429056-28-9
Molekylformel 2(C7H13NO) . C2H2O4
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/2C7H13NO.C2H2O4/c2*1-3-8-4-2-7(1)5-9-6-7;3-1(4)2(5)6/h2*8H,1-6H2;(H,3,4)(H,5,6)
LEDER O=C(C(O)=O)O.O1CC2(CCNCC2)C1.O3CC4(CCNCC4)C3
IUPAC-namn 2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonan hemioxalat
Molekylvikt (g/mol) 344.39
Formel vikt 344.2