Läs mer
2-Oxaspiro[4.5]decan-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Oxaspiro[4.5]decan-3-one |
| CAS | 7236-78-4 |
| Molekylformel | C9 H14 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-(Hydroxymethyl)-cyclohexaneacetic Acid γ-Lactone, NSC 169568 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O2/c10-8-6-9(7-11-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2 |
| LEDER | O=C1CC2(CCCCC2)CO1 |
| IUPAC-namn | 2-oxaspiro[4.5]decan-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.21 |
| Formel vikt | 154.0994 |