Läs mer
2-Oxazolidinon, 99 %
Produktkod. 11431918
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11431918 25 g 25g
11441918 100 g 100g
11451918 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11431918 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14543.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 497-25-6 | C3H5NO2 | 87,08 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar
2-Oxazolidinon används som antimikrobiella medel, i organismer fungerar det som en proteinsynteshämmare, inriktad på ett tidigt steg som involverar bindning av N-formylmetionyl-tRNA till ribosomen. De används för kiral syntes. Det har använts som en etanolaminekvivalent, beter sig också som en aziridinekvivalent som vid omvandlingen av tiofenoler eller aminer till deras aminoetylderivat.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 497-25-6
Molekylformel C3H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 87.08
MDL-nummer MFCD00005268
InChI-nyckel IZXIZTKNFFYFOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxazolidone, oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, oxazolidinone, oxazolidone, oxazolidinones, unii-z4d49w92pp, carbamic acid, 2-hydroxyethyl-, gamma-lactone, wln: t5mvotj, carbamic acid, .gamma.-lactone
PubChem CID 73949
ChEBI CHEBI:1237
IUPAC-namn 1,3-oxazolidin-2-on
LEDER O=C1NCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Oxazolidinone
Smältpunkt 84°C to 89°C
Kokpunkt 220°C (48 mmHg)
Kvantitet 25 g
Beilstein 106251
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 87.08
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.