Läs mer
2-Oxazolidinon, TRC
Produktkod. 30423574
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30423574 10 g
1 options
Produktkod. 30423574 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO84653510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Oxazolidinone
CAS 497-25-6
Molekylformel C3H5NO2
Kvantitet 10 g
Synonym 1,3-Oxazolidin-2-one, 2-Oxazolidone, 2-Oxo-1,3-oxazolidine, 2-Oxotetrahydro-1,3-oxazole, NSC 35382, NSC 38240
InChI formel InChI=1S/C3H5NO2/c5-3-4-1-2-6-3/h1-2H2,(H,4,5)
LEDER O=C1NCCO1
IUPAC-namn 1,3-oxazolidin-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 87.08
Formel vikt 87.032