Läs mer
2-oxazolidon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10502341 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 10502341
Brand: Thermo Scientific Acros 129660250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 497-25-6 | C3H5NO2 | 87.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 497-25-6
Molekylformel C3H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 87.08
MDL-nummer MFCD00005268
InChI-nyckel IZXIZTKNFFYFOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxazolidone, oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, oxazolidinone, oxazolidone, oxazolidinones, unii-z4d49w92pp, carbamic acid, 2-hydroxyethyl-, gamma-lactone, wln: t5mvotj, carbamic acid, .gamma.-lactone
PubChem CID 73949
ChEBI CHEBI:1237
IUPAC-namn 1,3-oxazolidin-2-on
LEDER O=C1NCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Oxazolidone
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 86°C to 89°C
Färg Beige-Gul till Vit
Kokpunkt 220°C (48.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 27,135
Fieser 12,359; 13,24; 14,242
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 87.08
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristaller eller pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.