Läs mer
2-Oxazolidon, 98 %
Produktkod. 10725591 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10725591 100 g Glasflaska 100g
10065993 5 g Glasflaska 5g
10502341 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10725591 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 129661000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 497-25-6 | C3H5NO2 | 87,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 497-25-6
Molekylformel C3H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 87.08
MDL-nummer MFCD00005268
InChI-nyckel IZXIZTKNFFYFOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxazolidone, oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, oxazolidinone, oxazolidone, oxazolidinones, unii-z4d49w92pp, carbamic acid, 2-hydroxyethyl-, gamma-lactone, wln: t5mvotj, carbamic acid, .gamma.-lactone
PubChem CID 73949
ChEBI CHEBI:1237
IUPAC-namn 1,3-oxazolidin-2-on
LEDER O=C1NCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Oxazolidone
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 86 °C till 89 °C
Färg Beige-Gul till Vit
Kokpunkt 220 °C (48,0 mmHg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 27,135
Fieser 12,359; 13,24; 14,242
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
Formel vikt 87.08
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristaller eller pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.