Läs mer
2-oxetanemetanol, 96 %
Produktkod. 15422709
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15422709 250 mg 250mg
15412709 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15422709 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66218.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 61266-70-4 | C4H8O2 | 88,106 g/mol
2-Oxetanmetanol används för att framställa toluen-4-sulfonsyra-oxetan-2-ylmetylester. Används även inom medicin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Oxetanmetanol används för att producera Toluen-4-sulfonsyra oxetan-2-ylmetylester. Används även inom medicin.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras i frysen vid (-20 °C). Förvara borta från vatten/fukt. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61266-70-4
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.106
MDL-nummer MFCD00142933
InChI-nyckel PQZJTHGEFIQMCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxymethyloxetane, 2-oxetanemethanol, 2-oxetanylmethanol, 2,4-epoxybutanol, oxetan-2-yl-methanol, oxetane-2-methanol, methyloloxacyclobutan, 2-hydrpxymethyloxetane, oxetan-2-yl methanol, rac-2-hydroxymethyloxetane
PubChem CID 12284142
IUPAC-namn oxetan-2-ylmetanol
LEDER C1COC1CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Oxetanemethanol
Färg Färglös till gul
Densitet 1.080 g/mL
Kokpunkt 98 °C (15 mmHg)
Brytningsindex 1.446
Kvantitet 250 mg
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 88.11
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.