Läs mer
2-(oxiran-2-yl)furan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(oxiran-2-yl)furan |
| CAS | 2745-17-7 |
| Molekylformel | C6H6O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O2/c1-2-5(7-3-1)6-4-8-6/h1-3,6H,4H2 |
| LEDER | C1OC1c2occc2 |
| IUPAC-namn | 2-(oxiran-2-yl)furan |
| Molekylvikt (g/mol) | 110.11 |
| Formel vikt | 110.0368 |