missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(oxiran-2-yl)furan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(oxiran-2-yl)furan |
| CAS | 2745-17-7 |
| Molekylformel | C6H6O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O2/c1-2-5(7-3-1)6-4-8-6/h1-3,6H,4H2 |
| LEDER | C1OC1c2occc2 |
| IUPAC-namn | 2-(oxiran-2-yl)furan |
| Molekylvikt (g/mol) | 110.11 |
| Formel vikt | 110.0368 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?