missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(Oxiranylmethoxy)-benzeneethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Oxiranylmethoxy)-benzeneethanol |
| CAS | 160951-57-5 |
| Molekylformel | C12H16O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-((2-(2-Methoxyethyl)phenoxy)methyl)oxirane |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O3/c12-6-5-9-3-1-2-4-11(9)14-8-10-7-13-10/h1-4,10,12H,5-8H2 |
| LEDER | COCCc1ccccc1OCC2CO2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.25 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?