missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Oxo-1,5-pentanedioic Acid-d6, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Oxopentanedioic Acid-D6 |
| CAS | 1173021-86-7 |
| Molekylformel | C5 D6 O5 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | Pentanedioic-2,2,3,3-d4 acid-1,5-d2, 4-oxo- (ACI), 4-Oxopentanedioic-2,2,3,3-d4 acid-1,5-d2 (ACI), 2-Ketopentanedioic acid-d6, 2-Oxo-1,5-pentanedioic Acid-d6, 2-Ketoglutaric Acid-d6, 2-Oxopentanedioic-3,3,4,4-d4 acid-d2, α-Ketoglutaric Acid-d6, 2-Oxoglutaric Acid-d6, 2-Oxopentanedioic Acid-D6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1D2,2D2/hD2 |
| LEDER | [2 H]OC(=O)C(=O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O[2 H] |
| IUPAC-namn | dideuterio 2,2,3,3-tetradeuterio-4-oxopentanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.1351 |
| Formel vikt | 152.0592 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?