missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Oxo-2-[[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]amino]ethyl Pentanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Oxo-2-(((2'-(2H-tetrazol-5-yl)(1,1'-biphenyl)-4-yl)methyl)amino)ethyl Pentanoate |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23N5O3/c1-2-3-8-20(28)29-14-19(27)22-13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)21-23-25-26-24-21/h4-7,9-12H,2-3,8,13-14H2,1H3,(H,22,27)(H,23,24,25,26) |
| Formel vikt | 393.1801 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?