Läs mer
2-oxo-2,3-dihydro-1,3-bensoxazol-6-sulfonylklorid, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10245994
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10245994 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10295704 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10245994 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC75703DA
Kemiska identifierare
CAS 27685-90-1
Molekylformel C7H4ClNO4S
Molekylvikt (g/mol) 233.62
MDL-nummer MFCD03001119
InChI-nyckel IBHCNMJSVDRBSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-sulfonyl chloride, 2-oxo-2,3-dihydrobenzo d oxazole-6-sulfonyl chloride, 6-benzoxazolesulfonyl chloride, 2,3-dihydro-2-oxo, 2-oxo-2,3-dihydro-benzooxazole-6-sulfonyl chloride, benzoxazalone, 6-sulfochloride, 2,3-dihydro-2-oxobenzoxazole-6-sulphonyl chloride, 2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-sulfonylchloride, 6-chlorosulfonyl-3-hydrobenzoxazol-2-one, pubchem5677, acmc-209gyq
PubChem CID 119698
IUPAC-namn 2-oxo-3H-l,3-bensoxazol-6-sulfonylklorid
LEDER ClS(=O)(=O)C1=CC=C2NC(=O)OC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Oxo-2, 3-dihydro-1, 3-benzoxazole-6-sulfonyl chloride
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 233.63
Procent renhet 95%