Läs mer
2-Oxo-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazole-5-carbaldehyde, TRC
Produktkod. 30423203
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30423203 100 mg
30423204 500 mg
30418090 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30423203 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO990210100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106429-59-8
Molekylformel C8H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 162.14
Synonym 2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazole-5-carboxaldehyde
IUPAC-namn 2-hydroxy-3H-benzimidazole-5-carbaldehyde
LEDER Oc1nc2ccc(C=O)cc2[nH]1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Oxo-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazole-5-carbaldehyde
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H6N2O2/c11-4-5-1-2-6-7(3-5)10-8(12)9-6/h1-4H,(H2,9,10,12)
Formel vikt 162.0429
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.