missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[d]imidazol-5-ylboronic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[d]imidazol-5-ylboronic Acid |
| CAS | 1194483-04-9 |
| Molekylformel | C7 H7 B N2 O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | B-(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)boronic Acid, 2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazole-5-boronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7BN2O3/c11-7-9-5-2-1-4(8(12)13)3-6(5)10-7/h1-3,12-13H,(H2,9,10,11) |
| LEDER | OB(O)c1ccc2NC(=O)Nc2c1 |
| IUPAC-namn | (2-oxo-1,3-dihydrobenzimidazol-5-yl)boronic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.953 |
| Formel vikt | 178.055 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?