Läs mer
2-Oxo-2,3-dihydrobenzo[d]oxazol-6-ylboronic Acid Pinacol Ester, TRC
Produktkod. 30424905
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30424905 5 mg
30409995 10 mg
30409876 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30424905 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO9903185MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1105710-32-4
Molekylformel C13H16BNO4
Molekylvikt (g/mol) 261.08
Synonym 2-Oxo-2,3-dihydrobenzoxazole-6-boronic Acid Pinacol Ester
IUPAC-namn 6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3H-1,3-benzoxazol-2-one
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3NC(=O)Oc3c2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Oxo-2,3-dihydrobenzo[d]oxazol-6-ylboronic Acid Pinacol Ester
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C13H16BNO4/c1-12(2)13(3,4)19-14(18-12)8-5-6-9-10(7-8)17-11(16)15-9/h5-7H,1-4H3,(H,15,16)
Formel vikt 261.1172