Läs mer
2-Oxo-3-hydroxy-LSD, Lipomed
Beskrivning
2-Oxo-3-hydroxy-LSD
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Oxo-3-hydroxy-LSD |
| CAS | 111295-09-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Oxo-3-hydroxy-LSD |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C20 H25 N3 O3 |
| Synonym | 2-Oxo-3-hydroxy-LSD, 2,3-Dihydro-3-hydroxy-2-oxo Lysergide |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| LEDER | CCN(CC)C(=O)[C@H]1 CN(C)[C@@H]2 CC3(O)C(=O)Nc4cccc(C2=C1)c34 |
| IUPAC-namn | (6 aR,9 R)-N,N-dietyl-5, A-hydroxy-7-metyl-5-oxo-6,6 A,8,9-tetrahydro-4, H-indolo[4,3-fg]kinolin-9-karboxamid |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Visa mer |