Läs mer
2-Oxo-3-hydroxy-LSD, Lipomed
Produktkod. 30459254
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459254 10 mg
1 options
Produktkod. 30459254 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMLSD194610
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
2-Oxo-3-hydroxy-LSD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Oxo-3-hydroxy-LSD
CAS 111295-09-1
Analyt- eller komponentnamn 2-Oxo-3-hydroxy-LSD
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C20 H25 N3 O3
Synonym 2-Oxo-3-hydroxy-LSD, 2,3-Dihydro-3-hydroxy-2-oxo Lysergide
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER CCN(CC)C(=O)[C@H]1 CN(C)[C@@H]2 CC3(O)C(=O)Nc4cccc(C2=C1)c34
IUPAC-namn (6 aR,9 R)-N,N-dietyl-5, A-hydroxy-7-metyl-5-oxo-6,6 A,8,9-tetrahydro-4, H-indolo[4,3-fg]kinolin-9-karboxamid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 355.43
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 355,1896 g/mol