Läs mer
2-Oxo-3-hydroxy-LSD, Lipomed
Produktkod. 30463189
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30463189 100 mg
1 options
Produktkod. 30463189 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMLSD1946100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
2-Oxo-3-hydroxy-LSD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Oxo-3-hydroxy-LSD
CAS 111295-09-1
Analyt- eller komponentnamn 2-Oxo-3-hydroxy-LSD
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C20 H25 N3 O3
Synonym 2-Oxo-3-hydroxy-LSD, 2,3-Dihydro-3-hydroxy-2-oxo Lysergide
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER CCN(CC)C(=O)[C@H]1 CN(C)[C@@H]2 CC3(O)C(=O)Nc4cccc(C2=C1)c34
IUPAC-namn (6 aR,9 R)-N,N-dietyl-5, A-hydroxy-7-metyl-5-oxo-6,6 A,8,9-tetrahydro-4, H-indolo[4,3-fg]kinolin-9-karboxamid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 355.43
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 355,1896 g/mol