missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Oxo-4-phenyl-1-pyrrolidineacetic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Oxo-4-phenyl-1-pyrrolidineacetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 70291-40-6 |
| Molekylformel | C14H17NO3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17NO3/c1-2-18-14(17)10-15-9-12(8-13(15)16)11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,2,8-10H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CN1CC(CC1=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | ethyl 2-(2-oxo-4-phenylpyrrolidin-1-yl)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 247.29 |
| Formel vikt | 247.1208 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?