Läs mer
2-oxo-4-fenylbutansyra, Mikromol™
Produktkod. 30051546
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30051546 25 mg
1 options
Produktkod. 30051546 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0598.090025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-oxo-4-fenylbutansyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Oxo-4-phenylbutanoic Acid
CAS 710-11-2
Analyt- eller komponentnamn 2-Oxo-4-phenylbutanoic Acid
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C10 H10 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzenebutanoic acid, α-oxo-, Butyric acid, 2-oxo-4-phenyl- (6CI,7CI,8CI), α-Oxobenzenebutanoic acid, 2-Oxo-4-phenylbutyric acid, 4-Phenyl-2-oxobutanoic acid, 4-Phenyl-2-oxobutyric acid, Benzylpyruvic acid
InChI formel InChI=1S/C10H10O3/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,12,13)
LEDER OC(=O)C(=O)CCc1ccccc1
IUPAC-namn 2-oxo-4-fenylbutansyra
Molekylvikt (g/mol) 178.1846
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 178,063 g/mol