Läs mer
2-Oxo Clopidogrel-13C,d3 Hydrochloride(Mixture of Diastereomers), TRC
Produktkod. 30427143
Change view
Kvantitet:
0,5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
30427143 0,5 mg 0.5mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30427143 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO8699920.5MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Oxo Clopidogrel-13C,d3 Hydrochloride(Mixture of Diastereomers)
CAS 1794713-84-0
Molekylformel C1513CH14D3Cl2NO3S
Synonym alpha-(2-Chlorophenyl)-2,6,7,7a-tetrahydro-2-oxo-thieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetic Acid Methyl Ester-13C,d3 Hydrochloride;
InChI formel InChI=1S/C16H16ClNO3S.ClH/c1-21-16(20)15(11-4-2-3-5-12(11)17)18-7-6-13-10(9-18)8-14(19)22-13;/h2-5,8,13,15H,6-7,9H2,1H3;1H/i1+1D3;
LEDER Cl.[2H][13C]([2H])([2H])OC(=O)C(N1CCC2SC(=O)C=C2C1)c3ccccc3Cl
IUPAC-namn trideuterio(1^{13}C)methyl 2-(2-chlorophenyl)-2-(2-oxo-4,6,7,7a-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetate;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 378.29
Kvantitet 0,5 mg
Formel vikt 377.0528 g/mol
Frakt skick Room Temperature
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.