missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Oxo Clopidogrel Carboxylic Acid(Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Oxo rac-Clopidogrel carboxylic acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14ClNO3S/c16-11-4-2-1-3-10(11)14(15(19)20)17-6-5-12-9(8-17)7-13(18)21-12/h1-4,7,12,14H,5-6,8H2,(H,19,20) |
| Formel vikt | 323.0383 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?