Läs mer
2-Oxo Clopidogrel-d3, TRC
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Oxo Clopidogrel-d3 |
| Molekylformel | C16 D3 H13 Cl N O3 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | alpha-(2-Chlorophenyl)-2,6,7,7a-tetrahydro-2-oxo-thieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16ClNO3S/c1-21-16(20)15(11-4-2-3-5-12(11)17)18-7-6-13-10(9-18)8-14(19)22-13/h2-5,8,13,15H,6-7,9H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])OC(=O)C(N1CCC2SC(=O)C=C2C1)c3ccccc3Cl |
| IUPAC-namn | trideuteriomethyl 2-(2-chlorophenyl)-2-(2-oxo-4,6,7,7a-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 340.84 |
| Formel vikt | 340.073 g/mol |
| Procent renhet | >95% (HPLC) |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion