Läs mer
2-Oxo Clopidogrel Hydrochloride(Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Oxo Clopidogrel Hydrochloride (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 1219432-42-4 |
| Molekylformel | C16H17Cl2NO3S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | α-(2-Chlorophenyl)-2,6,7,7a-tetrahydro-2-oxo-thieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetic Acid Methyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16ClNO3S.ClH/c1-21-16(20)15(11-4-2-3-5-12(11)17)18-7-6-13-10(9-18)8-14(19)22-13;/h2-5,8,13,15H,6-7,9H2,1H3;1H |
| LEDER | ClC1=C(C(C(OC)=O)N2CCC3C(C2)=CC(S3)=O)C=CC=C1.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 374.28 |
| Formel vikt | 373.0306 |