missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2’-Oxo Ifosfamide-d4, TRC

Produktkod. 30424207
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30424207 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30424207 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO85695210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2'-Oxo Ifosfamide-d4
CAS 1329497-14-4
Molekylformel C7H9D4Cl2N2O3P
Kvantitet 10 mg
Synonym 2-Chloro-1-[2-[(2-chloroethyl)amino]dihydro-2-oxido-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-3(4H)-yl]ethanone-d4, 3-(Chloroacetyl)-N-(2-chloroethyl)tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-2-amine-d4 2-Oxide
InChI formel InChI=1S/C7H13Cl2N2O3P/c8-2-3-10-15(13)11(7(12)6-9)4-1-5-14-15/h1-6H2,(H,10,13)/i1D2,4D2
LEDER [2H]C1(COP(=O)(N(C1([2H])[2H])C(=O)CCl)NCCCl)[2H]
Molekylvikt (g/mol) 279.09
Formel vikt 278.0292
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.