missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Oxo-N-(pyridin-4-yl)butanamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Oxo-N-(pyridin-4-yl)butanamide |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Oxo-N-(pyridin-4-yl)butanamide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C9 H10 N2 O2 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2O2/c1-2-8(12)9(13)11-7-3-5-10-6-4-7/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11,13) |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | CCC(=O)C(=O)Nc1ccncc1 |
| IUPAC-namn | 2-oxo-N-pyridin-4-ylbutanamid |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.188 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?