missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-oxo tiklopidin oxalsyrasalt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Oxo Ticlopidine Oxalic Acid Salt |
| CAS | 89481-79-8 |
| Molekylformel | C16H16ClNO5S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 5-[(2-Chlorophenyl)methyl]-5,6,7,7a-tetrahydro-thieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one, PCR 3787 Oxalic Acid Salt; |
| LEDER | OC(=O)C(=O)O.Clc1ccccc1CN2CCC3SC(=O)C=C3C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 369.82 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?