Läs mer
2-Oxobutanoic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16483419
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16483419 1 g
1 options
Produktkod. 16483419 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW007926
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress 2-Oxobutanoic acid is a product in the enzymatic cleavage of cystathionine.
2-Oxobutanoic acid is a product in the enzymatic cleavage of cystathionine.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Oxobutanoic acid
CAS 600-18-0
Färg Colorless
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C4H6O3
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (489.76 mM)
LEDER CCC(=O)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 102.09
Formel vikt 102.09
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism