Läs mer
2-Oxobutanoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Oxobutanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 3952-66-7 |
| Molekylformel | C5H8O3 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Methyl 2-ketobutyrate, Methyl 2-oxobutanoate, Methyl 2-oxobutyrate, Methyl alpha-Oxobutyrate, 2-Oxobutyric Acid Methyl Ester, 2-Oxobutanoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O3/c1-3-4(6)5(7)8-2/h3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCC(=O)C(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl 2-oxobutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.12 |
| Formel vikt | 116.0473 |