Läs mer
2-Oxocyclopentanecarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Oxocyclopentanecarboxylic Acid |
| CAS | 50882-16-1 |
| Molekylformel | C6 H8 O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Cyclopentanecarboxylic acid','2-oxo-, 2-Oxocyclopentanecarboxylic acid, 2-Carboxycyclopentanone, 2-Oxocyclopentane-1-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O3/c7-5-3-1-2-4(5)6(8)9/h4H,1-3H2,(H,8,9) |
| LEDER | OC(=O)C1CCCC1=O |
| IUPAC-namn | 2-oxocyclopentane-1-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.13 |
| Formel vikt | 128.0473 |