Läs mer
2-Oxocyclopentylacetic acid, 97%
Produktkod. 11451600
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11451600
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26977.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1460-38-4 | C7H10O3 | 142.154 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1460-38-4
Molekylformel C7H10O3
Molekylvikt (g/mol) 142.154
MDL-nummer MFCD02093672
InChI-nyckel OLLLIBGOZUPLOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-oxocyclopentyl acetic acid, 2-oxocyclopentaneacetic acid, 2-oxo-cyclopentaneacetic acid, 2-oxocyclopentylacetic acid, 2-oxocyclopentyl acetic acid, 2-oxo-cyclopentaneaceticacid, acmc-1bx7z, 2-oxo-cyclopentyl acetic acid, cyclopentaneaceticacid, 2-oxo, 2-2-oxocyclopentyl aceticacid
PubChem CID 3569983
IUPAC-namn 2-(2-oxocyclopentyl)acetic acid
LEDER C1CC(C(=O)C1)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Oxocyclopentylacetic acid
Smältpunkt 47°C to 51°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 142.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.