Läs mer
2-Oxohexanoic Acid Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Oxohexanoic Acid Sodium Salt |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O3.Na/c1-2-3-4-5(7)6(8)9;/h2-4H2,1H3,(H,8,9);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 152.0449 |