missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Oxohexanoic Acid Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Oxohexanoic Acid Sodium Salt |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O3.Na/c1-2-3-4-5(7)6(8)9;/h2-4H2,1H3,(H,8,9);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 152.0449 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?