Läs mer
2-Oxohexanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Oxohexanoic Acid |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O3/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h2-4H2,1H3,(H,8,9) |
| Formel vikt | 130.063 |