Läs mer
2-oxoindolin-5-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10367584
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10367584 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10498593 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10205664 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10367584 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC53303CB
Request Bulk or Custom Format
Chemical Identifiers
CAS 199328-31-9
Molekylformel C8H6ClNO3S
Molekylvikt (g/mol) 231.65
MDL-nummer MFCD06655924
InChI-nyckel FYBNVKMJOOYPGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxoindoline-5-sulfonyl chloride, 2-oxo-2,3-dihydro-1h-indole-5-sulfonyl chloride, 2-oxoindoline-5-sulfonylchloride, 2-oxoindoline-5-sulphonyl chloride, 2,3-dihydro-2-oxo-1h-indole-5-sulphonyl chloride, 1h-indole-5-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro-2-oxo, 5-chlorosulfonyl indolin-2-one, 5-chlorosulphonyloxindole, 5-chlorosulfonyl oxindole, 5-chlorosufonyl-2-oxindole
PubChem CID 4962506
LEDER ClS(=O)(=O)C1=CC2=C(NC(=O)C2)C=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Oxoindoline-5-sulfonyl chloride
CAS Min % 80.0
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 2-oxo-l,3-dihydroindol-5-sulfonylklorid
Formel vikt 231.66
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk