Läs mer
(2-Oxopropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, TRC
Produktkod. 30414346
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30414346 500 mg
30424578 50 mg
30428567 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30414346 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO990068500MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 170384-29-9
Molekylformel C8 H15 N O3
Molekylvikt (g/mol) 173.21
IUPAC-namn tert-butyl N-(2-oxopropyl)carbamate
LEDER CC(=O)CNC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Oxopropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H15NO3/c1-6(10)5-9-7(11)12-8(2,3)4/h5H2,1-4H3,(H,9,11)
Formel vikt 173.105