missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2-oxopyrrolidin-1-yl)ättiksyra, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic Acid |
| CAS | 53934-76-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic Acid |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C6 H9 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic Acid, Piracetam Imp. D (EP), 2-Oxo-1-pyrrolidineacetic acid, (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic acid, 2-Oxo-1-pyrrolidineacetic acid, 2-Pyrrolidinon-1-ylacetic acid, 2-Pyrrolidinoneacetic acid, Piracetam Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO3/c8-5-2-1-3-7(5)4-6(9)10/h1-4H2,(H,9,10) |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | OC(=O)CN1CCCC1=O |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?