Läs mer
(2-oxopyrrolidin-1-yl)ättiksyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO3/c8-5-2-1-3-7(5)4-6(9)10/h1-4H2,(H,9,10) |
| Formel vikt | 143.0582 |
| Procent renhet | >95% |