Läs mer
2-Oxovaleric acid, MedChemExpress
Produktkod. 16497467
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16497467 5 mg
1 options
Produktkod. 16497467 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113098
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress 2-Oxovaleric acid is a keto acid that is found in human blood.
2-Oxovaleric acid is a keto acid that is found in human blood.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Oxovaleric acid
Fysisk form Liquid
CAS 1821-02-9
Färg Colorless
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C5H8O3
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (861.18 mM; Need ultrasonic)
LEDER CCCC(C(O)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 116.12
Formel vikt 116.12
Procent renhet 98.0%