Läs mer
2-[p-(2-Methyl-1,2-epoxypropyl)phenyl]propionic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[p-(2-Methyl-1,2-epoxypropyl)phenyl]propionic Acid |
| CAS | 75626-00-5 |
| Molekylformel | C13 H16 O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O3/c1-8(12(14)15)9-4-6-10(7-5-9)11-13(2,3)16-11/h4-8,11H,1-3H3,(H,14,15) |
| LEDER | CC(C(=O)O)c1ccc(cc1)C2OC2(C)C |
| IUPAC-namn | 2-[4-(3,3-dimethyloxiran-2-yl)phenyl]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.26 |
| Formel vikt | 220.1099 |