Läs mer
2-(P-sulfofenylazo)-1,8-dihydroxi-3,6-naftalensulfonsyra trinatriumsalt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11445151 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11445151 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11445151 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215672910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00 SEK
    642.64 SEK / 10g
    Save 32.36 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Reagens som används för analys av fluorid, zirkonium och torium
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(P-Sulfophenylazo)-1, 8-dihydroxy-3, 6-naphthalenesulfonic acid trisodium salt
CAS 23647-14-5
Färg Rödbrun
Molekylformel C16H10N2Na3O11S3+
MDL-nummer MFCD00003952
Kvantitet 10 g
Synonym spadns, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-3-4-sulfophenyl azo-, trisodium salt, trisodium 4,5-dihydroxy-3-e-2-4-sulfonatophenyl diazen-1-yl naphthalene-2,7-disulfonate, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-3-2-4-sulfophenyl diazenyl-, sodium salt 1:3, 2-p-sulfophenylazo-1,8-dihydroxy-3,6-naph-thalenedisulfonic acid
InChI-nyckel LSAWBVPBZOEGOT-UHFFFAOYSA-L
LEDER C1=CC(=CC=C1NN=C2C(=CC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)O.[Na+].[Na+].[Na+]
IUPAC-namn trinatrium;5-hydroxi-4-oxo-3-[(4-sulfofenyl)hydrazinyliden]naftalen-2,7-disulfonat
Molekylvikt (g/mol) 571.408
PubChem CID 73658865
Formel vikt 570.41
Fysisk form Pulver