Läs mer
2-(p-Tolyl)propionic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-(4-Methylphenyl)propanoic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10(11)12/h3-6,8H,1-2H3,(H,11,12) |
| Formel vikt | 164.0837 |
| Procent renhet | >95% |