Läs mer
2-(p-tolyl)pyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15413497
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15413497 5 g 5g
11486020 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15413497 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26574.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4467-06-5 | C12H11N | 169.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4467-06-5
Molekylformel C12H11N
Molekylvikt (g/mol) 169.23
MDL-nummer MFCD00006281
InChI-nyckel KJNZQKYSNAQLEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-p-tolyl pyridine, 2-4-methylphenyl pyridine, 2-p-tolylpyridine, 2-4-tolyl pyridine, pyridine, 2-4-methylphenyl, pyridine,2-p-tolyl, 2-p-toluyl pyridine, pubchem16062, 4-2-pyridyl toluene
PubChem CID 78219
IUPAC-namn 2-(4-metylfenyl)pyridin
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(p-Tolyl)pyridine
Densitet 0.99
Kokpunkt 170°C to 180°C (20 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.617
Kvantitet 5 g
Formel vikt 169.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.