Läs mer
2-Palmitoyl-rac-glycerol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-glyceryl monopalmitate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-18(16-20)17-21/h18,20-21H,2-17H2,1H3 |
| Formel vikt | 330.277 |
| Procent renhet | >95% |