Läs mer
2-Palmitoyl-sn-glycero-3-fosfokolin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine |
| CAS | 66757-27-5 |
| Molekylformel | C24H50NO7P |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (7R)-4-Hydroxy-7-(hydroxymethyl)-N,N,N-trimethyl-9-oxo-3,5,8-trioxa-4-phosphatetracosan-1-aminium 4-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C24H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(27)32-23(21-26)22-31-33(28,29)30-20-19-25(2,3)4/h23,26H,5-22H2,1-4H3/t23-/m1/s1 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](CO)COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C |
| IUPAC-namn | [(2R)-2-hexadecanoyloxi-3-hydroxypropyl] 2-(trimetylazaniumyl)etylfosfat |
| Molekylvikt (g/mol) | 495.64 |
| Formel vikt | 495.3325 |